Stampa…
Isopropyl myristate ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Synonyms: Tetradecanoic acid isopropyl ester, Myristic acid isopropyl ester, Isopropyl Myristate, Isopropyl tetradecanoate, Tetradecylic acid isopropyl ester
M0481-25ML M0481-500ML
TCIAM0481-25MLEA 17 EUR
TCIAM0481-25ML TCIAM0481-500ML
Isopropyl myristate ≥98.0% (by GC)
Isopropyl myristate
Formula: C₁₇H₃₄O₂
Punto di ebollizione: 193°C
Punto di fusione: 0…1 °C
Densità: 0,852 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 164°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00008982
CAS Number: 110-27-0
EINECS: 203-751-4
Merck Index: 14,05215
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=29108f1211375af87308e5fe997ebb95385a880e&vid=29108f1211375af87308e5fe997ebb95385a880e&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %