Stampa…
Etere etilico stabilizzato per spettrofotometria
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Stabilization: Stabilised with copper
H33678.AP H33678.AU H33678.0F
H33678.APEA 57.9 EUR
H33678.AP H33678.AU H33678.0F
Etere etilico stabilizzato per spettrofotometria
Etere etilico
Formula: (CH₃CH₂)₂O
Punto di ebollizione: 35 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –123 °C
Densità: 0,7135 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: –40 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011646
CAS Number: 60-29-7
EINECS: 200-467-2
UN: 1155
ADR: 3,I
REACH: 01-2119535785-29
Merck Index: 12,03852
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=16f2debd1f18f9bff9952c4a6e5d599a67f94e61&vid=3dd6c545e58e36e1004e828026523fb0e3bcbbcd&prid=web&clid=SAPDAM