Stampa…
Etile oleato ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Synonyms: Elaidic acid ethyl ester, (Z)-9-Octadecenoic acid ethyl ester, Oleic acid ethyl ester
O0143-25ML O0143-5ML
TCIAO0143-25MLEA 153 EUR
TCIAO0143-25ML TCIAO0143-5ML
Etile oleato ≥95.0% (by GC)
Etile oleato
Formula: C₂₀H₃₈O₂
Punto di ebollizione: 209°C
Punto di fusione: –32 °C
Densità: 0,87 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 181°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009579
CAS Number: 111-62-6
EINECS: 203-889-5
Merck Index: 14,06828
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fa0e5911729135a64a565332d8a3119b49b97ebc&vid=fa0e5911729135a64a565332d8a3119b49b97ebc&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %