Indole-7-carboxylic acid ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
1H-Indole-7-carboxylic acid
Purity: 97%
CAS No.: 1670-83-3
Molecular Formula: C9H7NO2
Formula Weight: 161.05
MDL No.: MFCD00210442
Formula:
C₉H₇NO₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00210442 CAS Number: 1670-83-3 EINECS: 216-801-5 |