Stampa…
3-Bromo-o-toluic acid ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
H55436.03 H55436.06
H55436.03EA 37.6 EUR
H55436.03 H55436.06
3-Bromo-o-toluic acid ≥97%
3-Bromo-o-toluic acid
Purity: 97% CAS No.: 76006-33-2 Molecular Formula: C8H7BrO2 Formula Weight: 215.05 Melting Point: 152-156° MDL No.: MFCD00270097
Formula: C₈H₇BrO₂
Peso molecolare: 215,05 g/mol
Punto di fusione: 152…156 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00270097
CAS Number: 76006-33-2