Stampa…
Potassio solfato, anidro ≥99% ACS
Fornitore: VWR Chemicals
1B1106-1KGEA 320 EUR
1B1106-1KG 1B1106-500G
Potassio solfato, anidro ≥99% ACS
Potassio solfato
Formula: K₂SO₄
Punto di ebollizione: 1698 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1069 °C
Densità: 2,66 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011388
CAS Number: 7778-80-5
EINECS: 231-915-5
Merck Index: 13,07759
Visualizza i codici
Calcium <0.01%
Chloride ≤0.001%
Heavy metals ≤0.0005%
Insolubles ≤0.01%
Iron ≤0.0005%
Magnesium ≤0.005%
Nitrogen compounds ≤0.0005%
pH (5%, Water) at 25 °C 5.5 — 8.5
Purity ≥99%
Sodium ≤0.02%