Stampa…
Acido oleico ≥85.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
O0011-25ML O0011-500ML
TCIAO0011-25MLEA 16 EUR
TCIAO0011-25ML TCIAO0011-500ML
Acido oleico ≥85.0% (by GC)
Acido oleico
Formula: C₁₈H₃₄O₂
Punto di ebollizione: 285°C
Densità: 0,8946 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 187°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00064242
CAS Number: 112-80-1
EINECS: 204-007-1
Merck Index: 14,06828
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=efc11a024921ec32ee758b9ad9c2b2e9993756b5&vid=efc11a024921ec32ee758b9ad9c2b2e9993756b5&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 85.0 %