Stampa…
4-Nitrophthalonitrile ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: 4-Nitrobenzene-1,2-dicarbonitrile, 4-Nitro-1,2-benzenedicarbonitrile, 4-Nitro-1,2-dicyanobenzene
H33546.03 H33546.09
H33546.03EA 15.5 EUR
H33546.03 H33546.09
4-Nitrophthalonitrile ≥97%
4-Nitrophthalonitrile
Purity: 97% CAS No.: 31643-49-9 Molecular Formula: C8H3N3O2 Formula Weight: 173.13 Melting Point: 136-137° MDL No.: MFCD00040301
Formula: C₈H₃N₃O₂
Punto di fusione: 136…137 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00040301
CAS Number: 31643-49-9
EINECS: 250-748-9