2-Bromo-4-chloropyridine ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
H33698.03
H33698.06
H33698.03EA
75.5
EUR
H33698.03
H33698.06
2-Bromo-4-chloropyridine ≥97%
2-Bromo-4-chloropyridine
Purity: 97%
CAS No.: 22918-01-0
Molecular Formula: C5H3BrClN
Formula Weight: 192.44
Melting Point:
Formula:
C₅H₃BrClN Punto di fusione: <30 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03840757 CAS Number: 22918-01-0 |