Tetrahydropyran zS, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
|
Pericolo
|
MQ200
8.43950.0250
8.43950.1000
8.43950.0250EA
106
EUR
8.43950.0250
8.43950.1000
Tetrahydropyran zS, Sigma-Aldrich®
Tetrahydropyran
Formula:
C₅H₁₀O Peso molecolare: 86.13 g/mol Punto di ebollizione: 88 Punto di fusione: –44.2 °C Densità: 0.881 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006585 CAS Number: 142-68-7 EINECS: 205-552-8 UN: 3271 ADR: 3 II Merck Index: 12,09356 |
Solubility |
|
Melting Point | -49.2 °C |
Boiling Point | 88 °C (1013 hPa) |
Flash Point | -16 °C |
Density | 0.88 g/cm3 (25 °C) |