Stampa…
1,3-Diossano ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
H54107.06 H54107.14
H54107.06EA 60.8 EUR
H54107.06 H54107.14
1,3-Diossano ≥98%
1,3-Diossano
Formula: C₄H₈O₂
Punto di ebollizione: 105…106 °C
Punto di fusione: –45 °C
Densità: 1,032
Flash Pt: 5 °C (41 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006566
CAS Number: 505-22-6
EINECS: 208-005-1
UN: 1165
ADR: 3,II