Stampa…
VWR®, Adattatori per telecamere
Fornitore: VWR Collection
630-0865EA 60.7 EUR
630-0865 630-0866 630-0867 630-0868 630-2687
VWR®, Adattatori per telecamere
Adattatori Adattatori, dalla fotocamera al microscopio
Adattatori per collegamento di telecamere con chip di diverse dimensioni a microscopi con filettatura C-mount.