Stampa…
Flaconi a collo stretto, rotondi, LDPE, con tappo a vite
Fornitore: LAMAPLAST
326G 326 324G 325 324 323G 323 319 317 325G
LAMA326GEA 10.3 EUR
LAMA326G 215-0166 LAMA324G 215-0149 215-0148 LAMA323G 215-0147 215-0146 215-0145 LAMA325G
Flaconi a collo stretto, rotondi, LDPE, con tappo a vite
Bottiglie Bottiglie in plastica
LDPE, translucent or grey.
  • Tenuta ermetica, per l'industria alimentare
  • Piombatura sulla spalla; tappo adatto per l'uso di targhette ad anello e guarnizioni antimanomissione
  • Tappo Easy Grip
Inserto nel tappo per assicurare una buona tenuta. Le spalle inclinate riducono la possibilità di eventuali liquidi residui durante il riempimento e lo svuotamento.
Attenzione: *I prodotti in questa pagina non rientrano nell'ambito della Direttiva UE 2019/904