Stampa…
Soluzione di decontaminazione DNA-ExitusPlus™
Fornitore: PanReac AppliChem
A7089.0500 A7089.0100 A7089.2500RF A7089.1000RF
A7089.0500EA 89 EUR
A7089.0500 A7089.0100 A7089.2500RF A7089.1000RF
Soluzione di decontaminazione DNA-ExitusPlus™
Soluzioni detergenti Decontaminanti
Soluzione per la rimozione delle contaminazione da DNA dalle superfici. Adatta tra l'altro per la pulizia delle stazioni di lavoro per PCR e dagli strumenti, sistemi elettroforetici, pipette e provette.
  • Tutti i componenti sono facilmente biodegradabili e non sono nocivi o tossici per gli esseri umani
  • Non contengono acidi minerali aggressivi o sostanze alcaline
  • Senza solventi organici o componenti volatili
  • Disponibile in bottiglie spray o ricariche (RF)