Stampa…
Kit qRT-PCR, Verso™
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
AB-4100/A AB-4100/C AB-4101/A AB-4101/C AB-4102/A AB-4102/C AB-4104/A AB-4104/C AB-4105/A AB-4105/C AB-4106/A AB-4106/C
733-1112EA 864 EUR
733-1112 733-1114 733-1117 733-1119 733-1122 733-1124 733-1127 733-1129 733-1132 733-1134 733-1137 733-1139
Kit qRT-PCR, Verso™
Reagenti per acidi nucleici Enzimi e kit qPCR/RT-qPCR
Il sistema qRT-PCR Verso™ combina l'enzima RT Verso™ e il Master Mix ABsolute™ Blue qPCR per garantire un prodotto estremamente economico e versatile. Disponibile in formato mono o bifase, in confezioni multiple, per adattarsi ai requisiti di ogni applicazione e resa.
  • L'associazione dell'enzima Verso™ e della Taq polimerasi Thermo-Start™ garantisce risultati sensibili a partire da un basso numero di stampi RNA
  • Colorante blu inerte per una immediata visualizzazione della reazione qRT-PCR
  • Digestione RNase H in seguito a sintesi cDNA superflua, snellimento del protocollo della reazione
  • L'intensificatore RT consente di abbreviare i tempi eliminando la necessità del trattamento DNase dei campioni
  • Opzioni di innesco multiple per ottimizzazione degli stampi RNA specifici