Stampa…
Miscele qPCR, ABsolute Blue™
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
AB-4136/B AB-4137/A AB-4138/B AB-4139/A AB-4318/B AB-4319/A AB-4322/B AB-4323/A AB-4162/B AB-4163/A AB-4166/B AB-4167/A
733-0943EA 2270 EUR
733-0943 733-0944 733-0949 733-0950 733-0973 733-0974 733-0979 733-0980 733-0955 733-0956 733-0961 733-0962
Miscele qPCR, ABsolute Blue™
Reagenti per acidi nucleici Enzimi e kit qPCR/RT-qPCR
Il Master Mix ABsolute Blue™ contiene un colorante blu inerte per migliorare significativamente il contrasto tra il reagente e la plastica, rendendo la verifica dell'erogazione del Master Mix rapida, semplice e a prova di errore. Le applicazioni includono l'espressione del gene, la validazione siRNA, il tipo SNP e il genotipo.
  • Specially formulated to achieve ultimate sensitivity and reproducible qPCR data across all qPCR platforms
  • All mixes contain Thermo-Start® hot start Taq polymerase for increased sensitivity, and dTTP for increased reaction efficiency
  • Easy to identify mis-aliquoted or skipped wells, particularly when white opaque plates or tubes are used
Storage: Store below 0 °C, preferably at −20 °C, in a constant temperature freezer.