Stampa…
Tris-Borate-EDTA (TBE) buffer, 10X
Fornitore: PanReac AppliChem
A0972.1000 A0972.5000PE
A0972.1000EA 48.4 EUR
A0972.1000 A0972.5000PE
Tris-Borate-EDTA (TBE) buffer, 10X
Soluzioni tampone Tamponi per elettroforesi Tamponi per corse di gel
10X concentrated solution of 0,89 M Tris, 0,89 M boric acid and 0,02 M EDTA.Na₂, pH 8,3 ±0,2.
CT = Cubitainer®