Coloranti gel per acidi nucleici, GelRed™ e GelGreen™
Fornitore: Biotium
GelRed e GelGreen sono coloranti fluorescenti per acidi nucleici che coniugano elevata sensibilità, bassa tossicità ed eccezionale stabilità.
- Elevata sensibilità ai coloranti gel pre-cast o post-cast
- Possono essere utilizzati in forno a microonde e conservati a temperatura ambiente
- GelRed si è dimostrato meno mutageno del bromuro di etidio
- Non è necessaria la decolorazione
GelRed è compatibile con qualsiasi transilluminatore standard da 312 nm.
GelGreen può essere utilizzato con un transilluminatore UV da 254 nm o un lettore gel con eccitazione della luce nel visibile.