Stampa…
VWR®, vetrini a immersione
Fornitore: VWR Chemicals
535122FEA 20.3 EUR
535122F 535092Q 535094S 535102B 535104D 535112D 535114F 535124H 535132H 535134J 535142J 535152L 535162N 535174R 535182R 535202E 535204G 535154N 535144L 535164P 535172P 535184T 535302D 535303D 535304D 535305D 535306D 535307D 535309D 535310D 535311D 535312D 535314D 535316D 535317D 535318D 535319D 535320D 535321D 535323D 535324D 535325D 535326D 535327D 535328D 535329D 535308D 535315D
VWR®, vetrini a immersione
Terreni per microbiologia Terreni pronti per microbiologia
Slide da contatto per il monitoraggio microbiologico di superfici e in liquidi. Ciascuna slide contiene due terreni su 2 lati: è possibile che sui due lati della slide siano presenti due terreni diversi o lo stesso terreno; ciò consente di prelevare due campioni di superfici con ogni singola slide. Il test con slide da contatto rappresenta un metodo sicuro, affidabile economico e rapido per rilevare la presenza di microrganismi. Le slide da contatto con tappo a pressione hanno un'area di contatto maggiore.
  • Sterile
  • Il campionamento richiede pochi secondi
  • I risultati sono facilmente leggibili dopo appena 24-48 ore