Slide a contatto, Envirocheck®
Fornitore: Merck
Le slide Envirocheck ® Contact sono molto diffuse per il controllo dei punti critici (CCP) nell'ambito delle procedure HACCP (Hazardous Analytical Critical Control Points) per il controllo dell'igiene microbiologica delle superfici nelle linee di produzione e nelle apparecchiature. Inoltre, queste slide possono essere utilizzate per controllare lo stato di igiene microbiologica dei liquidi. La varietà di terreni utilizzati sulle slide a contatto permettono il rilevamento di organismi sia nei liquidi che su superfici. Le slide forniscono risultati semiquantitativi per 5 parametri diversi. Il mini incubatore Cultura® semplifica il processo di incubazione e grazie al ridotto ingombro consente una migliore gestione dello spazio di lavoro. Ciascuna slide a contatto è confezionata in una provetta in PC, che protegge il terreno da contaminazioni prima e dopo il campionamento.
- Le slide a contatto flessibili consentono il campionamento anche nelle aree di difficile accesso
- Facile da usare
- Stoccaggio a <15°C (temperatura ideale a 12-15 °C)
- La data di scadenza è riportata su ciascuna confezione
Confezione: 10 slide/confezione