Terreni di coltura, pronte all'uso, Compact Dry
Fornitore: HYSERVE
Compact Dry è un terreno disidratato pronto all'uso in piastra rigida con coperchio per la coltura e la conta dei microrganismi negli alimenti, e per il controllo della qualità dei prodotti. Le piastre possono essere utilizzate per testare sia materie prime, sia prodotti finiti. I microrganismi sono riconoscibili dalla colorazione. Le colonie sviluppano diversi colori che originano da substrati cromogeni e indicatori di ossidoriduzione.
- Pronti all'uso: versare un campione di 1 ml nella piastra e incubare
- Facile lettura: colonie pigmentate con colori diversi
- Stoccaggio semplice a temperatura ambiente: lunga durata a magazzino
- Ingombro ridotto e impilabili
Dry TC, EC, CF, YM, XSA, SL, LS con approvazione AOAC
Dry TC, EC, CF, ETB, XSA, SL, LS con approvazione MicroVal
Dry TC, EC, CF, ETB, XSA, SL, LS con approvazione NordVal
Validazione europea per i metodi alternativi. Certificazioni conformi a EN ISO 16140