Stampa…
VWR®, Piastre a contatto, Blister
Fornitore: VWR Chemicals
AX061101EA 128 EUR
AX061101 AX061102 AX061104 AX061105
VWR®, Piastre a contatto, Blister
Terreni per microbiologia Piastre contact per microbiologia
L'intera gamma di piastre a contatto è realizzata con materie prime di elevata qualità. Tutti i terreni di coltura sono realizzati utilizzando basi disidratate selezionate e sono conformi ai requisiti ISO 11133 (Microbiologia di alimenti e mangimi per animali). Conformi agli standard GMP, i terreni sono realizzati con le tecnologie più avanzate e sono soggetti a severi controlli di qualità eseguiti da microbiologi qualificati.
  • Confezionati in ambienti sterili per evitare contaminazioni
  • Stoccaggio a 2-8 °C
  • Conformi agli standard GMP con formulazioni che rispettano le specifiche delle varie farmacopee e le normative ISO