Stampa…
VWR®, Coltura Terreni di coltura pronti all'uso, in sacchetti
Fornitore: VWR Chemicals
AX031108EA 0 EUR
AX031108 AX031106 AX031107 AX031109 AX031110 AX031119 800179ZB 800343VB 801121ZB 850179ZB 850343VB 853120ZB 870179ZB 870343VB 851121ZB 803120ZB 852760TA 872760TA 870343GB 800179ZT 870179ZBMP 870343VBMP 850343VBMP 800179ZBMP 800343VBMP 850179ZBMP 801121ZE 806354SA 856354SA 850179ZBB 871051ZB 871121ZB 850343VBB
VWR®, Coltura Terreni di coltura pronti all'uso, in sacchetti
Terreni per microbiologia Terreni pronti per microbiologia
Terreno di coltura pronto all'uso in sacche sono particolarmente adatte per campioni di grandi volumi.
  • Imballaggio compatto
  • Nessun rischio di vetri rotti
  • I terreni possono essere distribuiti semplicemente e comodamente con un diluitore gravimetrico o con una pompa peristaltica