Stampa…
Bioindicatore, Sterikon® plus
Fornitore: Merck
1.10274.0001 1.10274.0002
1.10274.0001EA 80.9 EUR
1.10274.0001 1.10274.0002
Bioindicatore, Sterikon® plus
Indicatori di sterilità
I bioindicatori Sterikon® plus possono essere utilizzati per verificare il funzionamento delle autoclavi (15 minuti a 121°C). Possono essere utilizzati per valutare la sterilizzazione in autoclave di qualunque carico. Ad esempio, prodotti farmaceutici, in particolare prodotti in fiale, alimenti in scatola ecc.
  • Facile interpretazione grazie alle variazioni di colore
  • Sicuro, grazie all'utilizzo di spore di organismi non patogeni (Geobacillus stearothermophilus)
Acc. to the recommendation of USP and EP for the use of bioindicators for checking theMore Product Information