Stampa…
Sistema di conservazione, Cryoinstant
Fornitore: VWR Chemicals
822075ZAEA 137 EUR
822075ZA 822070ZA 822071ZA 822072ZA 822073ZA 822074ZA 820006ZA
Sistema di conservazione, Cryoinstant
Test per microbiologia Test sui microrganismi
Nei laboratori microbiologici è necessario adottare procedure semplici per la conservazione di microrganismi anziché ricorrere alle subcolture ripetute che possono generare colture contaminate, perdita di vitalità e, ancora più grave, perdita delle caratteristiche originali per introduzione di alterazioni biochimiche e genetiche. Cryoinstant è composto da 25 perle porose in una fiala riempita di brodo contenente glicerina. I microrganismi si legano alla superficie porosa delle perle. L'eccesso di brodo viene aspirato, quindi le fiale possono essere conservate in congelatori a temperature fino a –70 °C.
  • Rapido e facile da usare
  • Codificazione a colori
  • Conservazione a temperature fino a –70 °C
  • Qualità controllata per fertilità e sterilità
Confezione: Cryoinstant è confezionato in pacchi da 50 fiale da 2 ml.