Stampa…
Test di microbiologia, Bactident
Fornitore: Merck
1.13301.0001 1.13303.0001 1.13306.0001
1.13301.0001EA 63.1 EUR
1.13301.0001 1.13303.0001 1.13306.0001
Test di microbiologia, Bactident
Test per microbiologia Test enzimatici
La presenza o l'assenza di attività enzimatiche è una proprietà dei microorganismi che può essere utilizzata per la differenziazione o l'identificazione.