Stampa…
Terreni per l'analisi delle acque potabili
Fornitore: Merck
1.07680.0500 1.11471.0500
1.07680.0500EA 251 EUR
1.07680.0500 1.11471.0500
Terreni per l'analisi delle acque potabili
Terreni per microbiologia Terreni di coltura per microbiologia, disidratati
La disponibilità di acqua dolce pulita costituisce oggi una delle principali problematiche a livello mondiale. L'analisi dell'acqua è indispensabile anche nelle industrie alimentare e farmaceutica. I terreni granulari Merck sono prodotti in conformità a rigorosi criteri di controllo della qualità a norma ISO 11133.
  • All your requirements - a wide range of dehydrated media or ready to use media such as Merckoplate® together with suitable filtering systems
  • High quality products at economical prices
  • All media comply with ISO standards
Richiedi la nostra brochure sull'analisi delle acque W. 286135. Per l'analisi delle acque potabili si raccomanda l'utilizzo dei filtri di cellulosa GN-6 Pall.