Stampa…
Supplementi per terreni
Fornitore: Merck
1.04039.0001 1.00092.0010 1.00093.0010 1.09877.0010 1.09875.0010 1.00898.0010 1.00051.0010 1.00079.0010 1.12122.0010 1.11781.0010 1.07627.0010 1.07624.0010 1.07006.0010 1.09874.0010 1.00045.0010 1.00888.0010 1.00071.0010 1.08981.0100
1.04039.0001EA 68.8 EUR
1.04039.0001 1.00092.0010 1.00093.0010 1.09877.0010 1.09875.0010 1.00898.0010 1.00051.0010 1.00079.0010 1.12122.0010 1.11781.0010 1.07627.0010 1.07624.0010 1.07006.0010 1.09874.0010 1.00045.0010 1.00888.0010 1.00071.0010 1.08981.0100
Supplementi per terreni
Terreni per microbiologia Additivi e supplementi per microbiologia
L'isolamento dei microrganismi spesso richiede l'uso di terreni selettivi. L'utilizzo di supplementi liofilizzati nella preparazione dei terreni ne assicura una formulazione ottimale e standardizzata.
  • Senza rilascio di aerosol all'apertura, rischio minimo di inalazione di agenti tossici
  • Pratici tappi a vite che garantiscono un'apertura facile e sicura
  • I volumi standard rendono la preparazione più semplice