Stampa…
VWR® Contact Plates for Surface and Air Control, Irradiated
Fornitore: VWR Chemicals
141114ZIEA 180 EUR
141114ZI 141114PY 141114RY 141114TI 140884ZI 140884TI 140774ZI 140774TI 140070ZI 151203ZA 140884CY 141114XI
VWR® Contact Plates for Surface and Air Control, Irradiated
Terreni per microbiologia Piastre contact per microbiologia
Le piastre a contatto sono ideali per il monitoraggio della contaminazione microbiologica delle superfici e dell'aria (con un campionatore d'aria) in camere sterili, isolatori, sistemi RABS (Restricted Access Barrier System), nelle industrie alimentari e negli ospedali. Il triplo involucro impedisce la contaminazione dell'ambiente in quanto il primo involucro viene rimosso appena prima di accedere all'area sterile. La confezione di piastre contenenti PCA non è irradiata.
  • Le piastre sono confezionate con uno speciale triplo involucro con indicatore di irradiazione
  • Possibilità di servirsi del contenitore riutilizzabile in PET trasparente per trasportare le piastre al laboratorio dopo il campionamento
  • Confezione speciale per una buona protezione del prodotto durante il trasporto e lo stoccaggio
  • Disponibili con neutralizzanti disinfettanti TLHTh (Tween®, lecitina, istidina, tiosolfato)
  • Disponibili con certificato di irraggiamento
  • Studi di resistenza a pressioni estremamente alte (VHP, Very High Pressure) disponibili per tutte le piastre a triplo rivestimento
Confezione: Le piastre sono confezionate in gruppi di 5 in un pacco di plastica termoretraibile. Ciascuna busta contiene 2 pacchi (10 piastre). La confezione fornita contiene 8 buste per un totale di 80 piastre.