VWR® Contact Plates, Blister Packed, Irradiated
Fornitore: VWR Chemicals
Disponibili in due confezionamenti: 24 piastre in triplo involucro e 30 piastre in doppio involucro. Le piastre sono confezionate in blister a 6 scomparti. Ogni scomparto contiene 1 piastra singola, in modo tale da poterne utilizzare una sola per volta. Disponibili con neutralizzanti TLHTh (Tween®, lecitina, istidina, tiosolfato).
- Il triplo involucro irradiato impedisce la contaminazione dell'ambiente in quanto il primo involucro viene rimosso appena prima di accedere all'area sterile
- Disponibili con certificato di irraggiamento
- Studi di resistenza a pressioni estremamente alte (VHP, Very High Pressure) disponibili per tutte le piastre a triplo rivestimento
- Conservazione a temperatura ambiente
Confezione: 5×6 or 4×5×6 plate packs consist of 5 blister packs with an additional cellophane bag. 4×6 plate packs comprise of 4 blister packs with 2 additional cellophane bags. An irradiation indicator is featured on each blister.