Stampa…
Materiali di riferimento certificati per analisi ambientali
Fornitore: VKI WATER QUALITY INSTITUTE
QCDWB QCRW1-10 QCORGSLUD100 QCORGSLUD5X100 QCWW6-50 QCRW2-50 QCMETALLL1 QCMETALLL2 QCMETALHL1 QCMETALHL2 QCWW4-50 QCMETALLL3 QCWW2.2-50 QCWW2.1-50 QCDW4-50 QCDW4-10 QCWW1B-10 QCWW1B-50 QCWW3-10 QCWW3-50 QCWW4A-50 QCWW5-50 QCRW2-10 QCMETALCOMBI QCWW2.1-10 QCWW2.2-10 QCWW4-10 QCWW4A-10 QCWW5-10 QCRW1-50 QCWW6-10 QCLOAMSOILB200 QCSW3.1B QCSW3.2B
QCDWBEA 2160 EUR
QCDWB QCRW1-10 QCORGSLUD100 QCORGSLUD5X100 QCWW6-50 QCRW2-50 QCMETALLL1 QCMETALLL2 QCMETALHL1 QCMETALHL2 QCWW4-50 QCMETALLL3 QCWW2.2-50 QCWW2.1-50 QCDW4-50 QCDW4-10 QCWW1B-10 QCWW1B-50 QCWW3-10 706-0031 QCWW4A-50 QCWW5-50 QCRW2-10 QCMETALCOMBI QCWW2.1-10 QCWW2.2-10 QCWW4-10 QCWW4A-10 QCWW5-10 QCRW1-50 QCWW6-10 QCLOAMSOILB200 QCSW3.1B QCSW3.2B
Materiali di riferimento certificati per analisi ambientali
Standard Standard per analisi ambientali
I materiali di riferimento certificati (CRM) prodotti da VKI sono stati ideati per fornire materiali di riferimento stabili, omogenei e adeguati al controllo di qualità di analisi ambientali. Certificazione eseguita in conformità alle norme ISO 30 31, 33, 34, 35, ISO 5725 e ISO/REMCO N 37. Tutti i CRM sono tracciabili rispetto a uno standard nazionale o verificati da un gruppo di laboratori riconosciuti a livello internazionale e vengono forniti completi di certificato di analisi che ne indica il valore certificato e il grado di insicurezza con un dato livello di certezza.
  • Materiali di riferimento liquidi forniti confezionati in ampolle di vetro pronte per una agevole diluizione