Stampa…
Standard pH e soluzioni tampone, CertiPUR®, Supelco®
Fornitore: Merck
1.01960.0001 1.01961.0025 1.01963.0025 1.01964.0025 1.01965.0025 1.07200.0105 1.07202.0105 1.07204.0105 1.07205.0105 1.07203.0105 1.01962.0001
1.01960.0001EA 356 EUR
1.01960.0001 1.01961.0025 1.01963.0025 1.01964.0025 1.01965.0025 1.07200.0105 1.07202.0105 1.07204.0105 1.07205.0105 1.07203.0105 1.01962.0001
Standard pH e soluzioni tampone, CertiPUR®, Supelco®
Soluzioni tampone Tamponi pH
Per la calibrazione dei pH-metri e degli strumenti di analisi.
  • Tracciabile direttamente a SRM di NIST e PTB
  • Incertezza di misura massima di +/- 0,003 unità pH
  • Analisi eseguite nel laboratorio di calibrazione Merck per la misura dei valori di pH dall'istituto German Calibration Service (DKD-K-14301)