Stampa…
Crack Set per preparazione dei campioni, Spectroquant®, Supelco®
Fornitore: Merck
1.14687.0001 1.14688.0001 1.14963.0001
1.14687.0001EA 337 EUR
1.14687.0001 1.14688.0001 1.14963.0001
Crack Set per preparazione dei campioni, Spectroquant®, Supelco®
Kit per analisi ambientali
Set completi per digestione in termoreattore. La successiva determinazione può essere svolta in cuvette di prova o set di reagenti per analisi Spectroquant®. Crack set facili da usare semplificano la preparazione del campione. Per la preparazione di campioni sporchi, colorati o con livelli elevati di materiale in sospensione prima di utilizzare il kit Spectroquant® appropriato.
  • Contengono tutti i reagenti richiesti per i test selezionati
  • Facili da usare, istruzioni dettagliate