Stampa…
Test in cuvetta Spectroquant® COD per fotometri non Merck, Supelco®
Fornitore: Merck
1.18750.0001 1.18751.0001 1.18752.0001 1.18753.0001
1.18750.0001EA 197 EUR
1.18750.0001 1.18751.0001 1.18752.0001 1.18753.0001
Test in cuvetta Spectroquant® COD per fotometri non Merck, Supelco®
Kit per analisi ambientali
Compatibile con molti fotometri, non richiede programmazione per effettuare le misurazioni.
  • Cuvette da 16 mm
  • A norma ISO 15705