Stampa…
Reattivo di Nessler, Supelco®
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: Potassium mercuric Iodide, Potassium tetraiodomercurate, Nota 1, Mercury (II) potassium iodide, Potassium tetraiodomercurate – Potassium hydroxide solution
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.09028.0100 1.09028.0500
1.09028.0100EA 40.9 EUR
1.09028.0100 1.09028.0500
Reattivo di Nessler, Supelco®
Reattivo di Nessler
Determinazione dei sali di ammonio con materiali contenenti mercurio
Il metodo colorimetrico classico di determinazione dei sali di ammonio prevede l'utilizzo del reagente di Nessler (lo sviluppo del colore giallo indica la presenza di sali di ammonio). Uno sviluppo più recente della tecnica prevede l'utilizzo di un sistema a due bottiglie per preparare il reagente fresco per ogni utilizzo.
Peso molecolare: 786,4 g/mol
MDL Number: MFCD00049656
CAS Number: 7783-33-7