Stampa…
Standard di conducibilità, Certipur®, Supelco®
Fornitore: Merck
1.01203.0500 1.01254.0500 1.01255.0500 1.01553.0001 1.01554.0001 1.01557.0500 1.01586.0001 1.01811.0105
1.01203.0500EA 374 EUR
1.01203.0500 1.01254.0500 1.01255.0500 1.01553.0001 1.01554.0001 1.01557.0500 1.01586.0001 1.01811.0105
Standard di conducibilità, Certipur®, Supelco®
Standard Standard di conducibilità
Gli standard di conducibilità in sacchetto sono comodi e facili da usare, assicurano risultati accurati e affidabili sia sul campo che in laboratorio.
Le piccole porzioni offrono una soluzione sempre fresca ed evitano contaminazioni da microrganismi, CO₂ o altre sostanze.
Il sensore di conducibilità può essere semplicemente inserito nel sacchetto.
  • Tracciabilità a standard NIST e PTB
  • Testati in base a standard di riferimento primario
Certipur conductivity standards are also available in 500 ml packs for the user with higher volume requirements.