Poli-D-lisina, Corning®
Fornitore: Corning
La poli-D-lisina (PDL) è una molecola sintetica utilizzata come rivestimento per migliorare l'adesione cellulare alle superfici in plastica e vetro. È stata utilizzata per colture di un'ampia varietà di tipi di cellule, in particolare neuroni, cellule gliali e cellule sottoposte a transfezione.