Stampa…
Corning® Human fibronectin (from plasma)
Fornitore: Corning
354008 356008
734-0085EA 204 EUR
734-0085 734-0101
Corning® Human fibronectin (from plasma)
Proteine e Peptidi
La fibronectina (FN) è presente nel plasma e nella matrice interstiziale. La fibronectina svolge la sua funzione principale nella migrazione cellulare che si verifica nei processi di cicatrizzazione delle ferite e di sviluppo. Può essere utilizzata come sottile rivestimento sulla superficie di colture cellulari per promuovere l'adesione, la diffusione e la proliferazione di diversi tipi di cellule.
La qualità è controllata e testata con SDS-PAGE e la sostanza risulta non contaminata da batteri, funghi e micoplasmi. Il materiale di partenza è analizzato per rilevare l'eventuale presenza dell'antigene dell'epatite B e degli anticorpi HIV-1