Corning® Human collagen I (from placenta)
Fornitore: Corning
Il collagene I è contenuto nella maggior parte dei tessuti e organi, ma è presente soprattutto nel derma, nei tendini e nelle ossa. Utilizzato come rivestimento sottile nelle colture di cellule e tessuti, spesso viene impiegato per migliorare l'aderenza e la proliferazione delle cellule. Quando applicato sotto forma di gel, può essere utilizzato per favorire l'espressione morfologica e funzionalità cellulospecifiche. Il collagene I viene comunemente utilizzato per le colture di cellule endoteliali, epatociti, cellule muscolari e un'ampia scelta di altri tipi di cellule. La formulazione a concentrazione elevata (High Concentration, HC) del collagene di coda di topo viene utilizzata per le applicazioni tridimensionali che richiedono un gel resistente, in grado di fornire una matrice di supporto 3D massima (le linee guida sono incluse con il prodotto).
Controllo della qualità: La qualità viene controllata mediante SDS-PAGE per tutti i preparati e ne viene testata l'assenza di batteri, funghi e micoplasma. Il materiale d'origine per il collagene I umano viene testato per gli antigeni dell'epatite B e gli anticorpi dell'HIV-1.