Corning® Human recombinant Interleukin-2 (from E. coli)
Fornitore: Corning
L'interleuchina-2 (IL-2) riveste un ruolo fondamentale nell'immunoreazione cellulare. L'IL-2, chiamata anche fattore di crescita per i linfociti T, è inizialmente divenuta nota per la sua capacità di promuovere la moltiplicazione a lungo termine dei linfociti T attivati.
IL-2 is produced by the helper/inducer subset of T-cells when activated by mitogens such as PHA, or by interaction with antigen/MHC complexes on antigen-presenting cells.
Tested for ability to stimulate proliferation of the mouse T-cell line CTLL. Filtered (0.2 µm membrane) and tested and found negative for the presence of bacteria, fungi, and mycoplasma. Tested for endotoxin (LAL assay).
It was first identified by its ability to promote long-term proliferation of activated T-cells.