Stampa…
Conduttimetro/termometro portatili, Cond 3110 / 3310
Fornitore: WTW
2CA100 2CA101 2CA103 2CA300 2CA301
663-8121EA 743 EUR
663-8121 663-8122 663-8124 663-8129 663-8130
Conduttimetro/termometro portatili, Cond 3110 / 3310
Misuratori elettrochimici Conduttimetri
Misuratori portatili impermeabili progettati per diverse applicazioni.
  • Grande display che consente una leggibilità eccellente anche in condizioni di scarsa visibilità
  • Alloggiamento robusto e tastiera in silicone sigillata con classe di protezione IP 66/67
Cond 3110: Misuratore chiaro e affidabile per letture base e standard, ad esempio, in applicazioni didattiche.
- Ampio display LCD
- Risposta tattile per funzionamento senza complicazioni
- Timer incorporato per misurazioni corrette
- Compensazione automatica della temperatura
- Fino a 1000 ore di utilizzo continuo con un solo set di batterie
Cond 3310: Per misurazioni impegnative sul campo e presso impianti, ad esempio, analisi su acque potabili e reflue, industria farmaceutica/chimica.
Stesse specifiche di Cond 3110, con:
- Display grafico retroilluminato
- Funzionamento controllato da menu
- Ampia memoria dati (data, ora e numeri identificativi per le misurazioni); memoria estesa per 5000 set di dati conformi a GLP
- Registratore di dati temporizzato con intervalli regolabili per un monitoraggio a lungo termine
- Interfaccia mini USB impermeabile per PC
For challenging measurements in the field and on the plant, e.g. water/wastewater analysis, chemical/pharmaceutical industry.
Same specifications as Cond 3110, with:
Informazioni per l'ordine: tutti i conduttimetri sono disponibili in set completi di sensori e accessori.