Stampa…
pHmetri/termometri portatili, pH 3110 / 3310
Fornitore: WTW
2AA110 2AA112 2AA310 2AA312
662-0503EA 633 EUR
662-0503 662-0505 662-0999 662-1111
pHmetri/termometri portatili, pH 3110 / 3310
Misuratori elettrochimici pHmetri
Misuratori portatili impermeabili per utilizzo su campo.
  • Grande display che consente una leggibilità eccellente
  • Alloggiamento robusto e tastiera in silicone sigillata con classe di protezione IP 66/67
  • Fino a 2500 ore di utilizzo continuo con un solo set di batterie
pH 3110: facile e pratico
Strumento affidabile per misurazioni base e standard, ad esempio, in applicazioni didattiche.
- Grande display LCD
- Timer incorporato
- Compensazione automatica della temperatura
pH 3310: comunicazione e professionalità
Per misurazioni professionali sul campo che richiedono documentazione e trasferimento dei dati.
Stesse specifiche di pH 3110, con:
- Display grafico retroilluminato
- Funzionamento controllato da menu
- La funzione CMC (controllo continuo di misura) informa l'utente se la misurazione rientra nel range ed emette una segnalazione in caso contrario
- Grande memoria dati (data, ora e numeri identificativi per le misurazioni)
- 4 lingue selezionabili (inglese, tedesco, francese, spagnolo)
- Memoria estesa per 5000 dati conformi agli standard GLP
- Registratore di dati temporizzato con intervalli regolabili per un monitoraggio a lungo termine
- Interfaccia mini USB impermeabile per PC
Informazioni per l'ordine: tutti i pHmetri sono disponibili in set completi di elettrodo pH, tamponi STP e accessori.
Attenzione: ** Senza cavo (disponibile separatamente)