Stampa…
VWR® Pipette ergonomiche ad alte prestazioni (EHP), a canale singolo, meccaniche, a volume variabile
Fornitore: VWR Collection
613-5258EA 290 EUR
613-5258 613-5259 613-5260 613-5263 613-5265 613-7129 613-7130 613-7131 613-7132 613-7133 613-7134 613-7135 613-7136 613-7137 613-7138 613-7139 613-7140 613-7141
VWR® Pipette ergonomiche ad alte prestazioni (EHP), a canale singolo, meccaniche, a volume variabile
Pipette Pipette automatiche
Le pipette ergonomiche ad alte prestazioni garantiscono accuratezza e precisione su cui fare affidamento. Le caratteristiche ergonomiche migliorate garantiscono un pipettaggio confortevole, anche per lunghi periodi di tempo.
  • Forze di pipettaggio ed espulsione del puntale ridotte al minimo
  • Regolazione del volume semplice con blocco del volume
  • Accuratezza e precisione superiori per applicazioni critiche
  • Albero affusolato ed eiettore "Easy Grip" regolabile per un adattamento universale della punta
  • Poggiadito esteso per un comodo pipettaggio
  • Resistente ai