Stampa…
Pipette multicanale, meccaniche, volume variabile, Finnpipette™ F2
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
4662000 4662010 4662020 4662030 4662040 4662050 4662060 4662070 4662080 4662090
613-2720EA 1240 EUR
613-2720 613-2721 613-2722 613-2723 613-2724 613-2725 613-2726 613-2727 613-2728 613-2729
Pipette multicanale, meccaniche, volume variabile, Finnpipette™ F2
Pipette Pipette automatiche
Finnpipette™ F2 offre un'eccellente robustezza e durata anche nelle applicazioni più complesse. Disponibile in modelli a 8, 12 e 16 canali, rappresenta la scelta ideale per applicazioni con micropiastre da 96 e 384 pozzetti.
  • Completamente autoclavabile, senza necessità di smontaggio preliminare
  • In PVDF di alta qualità resistente alle sostanze chimiche e ai raggi UV
  • Meccanismo modulare AVG (Advanced Volume Gearing), per una maggiore accuratezza, precisione e durata, con forze leggere e incrementi ridotti per la regolazione del volume
  • Grande display