Stampa…
Pipette monocanale, meccaniche, volume fisso o variabile, Proline® Plus
Fornitore: Sartorius
728010 728020 728030 728050 728060 728070 728080 728090 728515 728520 728530 728535 728545 728550 728560 728565 728567 728570 728580 728590 728040
613-5160EA 271 EUR
613-5160 613-5161 613-5162 613-5163 613-5164 613-5165 613-5166 613-5167 613-5168 613-5169 613-5170 613-5171 613-5172 613-5173 613-5174 613-5175 613-5176 613-5177 613-5178 613-5179 613-1753
Pipette monocanale, meccaniche, volume fisso o variabile, Proline® Plus
Pipette Pipette automatiche
Pipette di alta qualità con design e tecnologia innovativi, che associano sicurezza, massima ergonomia durante il pipettaggio, nonché facile calibrazione e manutenzione. Filtri integrati e sostituibili sui coni per evitare contaminazioni e danni delle pipette.
  • Eccezionalmente ergonomiche - Possono essere utilizzate con entrambe le mani, display nitido e di facile lettura con numeri grandi e incrementi ridotti, caricamento ed espulsione del puntale facile e leggero
  • Adatte alla maggior parte delle provette da laboratorio più comuni grazie al sottile espulsore del puntale
  • Tecnologia a stantuffo brevettata per ridurre al minimo lo sforzo per pipettare
  • Range volumetrico con codifica mediante colori per una facile selezione delle pipette
  • Buona resistenza alle sostanze chimiche e ai raggi UV; l'isolamento termico dei componenti interni migliora l'accuratezza e la riproducibilità
  • Autoclavabili
Sono disponibili due tipi di filtri: filtro standard Safe-Cone e filtro Safe-Cone Plus. Si consiglia di utilizzare il filtro Standard per le applicazioni generiche e il filtro Plus per le applicazioni più impegnative, quali le attività con colture cellulari, batteriologiche e virologiche e di biologia molecolare.
* Safe-Cone Plus.
Starter Kit 1 includes two Proline® Plus pipettes (0,1 - 3 µl / 0,5 - 10 µl), two pipette holders and one calibration tool for each pipette, two single-tray tip boxes, literature.
Starter Kit 2 includes three Proline® Plus pipettes (0,5 - 10 µl / 10 - 100 µl / 100 - 1000 µl), two pipette holders and one calibration tool for each pipette, three single-tray tip boxes, literature.
Starter Kit 3 includes three Proline® Plus pipettes (2 - 20 µl / 20 - 200 µl / 100 - 1000 µl), two pipette holders and one calibration tool for each pipette, three single-tray tip boxes, literature.
Informazioni per l'ordine: le singole pipette Proline®Plus sono fornite con strumento di calibrazione, grasso autoclavabile, puntale, filtri Safe-Cone (> 10 µl) e pinzette, manuale utente e certificato QC. Sono inoltre disponibili kit di base.