Stampa…
Cassette
Fornitore: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
524-90010-00 524-90021-00 524-90022-00 526-16000-00
224-1453EA 338 EUR
224-1453 224-1452 224-1451 224-1349
Cassette
Cassette a pressione
Le cassette possono essere sostituite anche durante il processo di pompaggio. La taratura della pressione di contatto dei rulli avviene mediante una vite di registro. In ogni cassetta si possono utilizzare tubi di diversi materiali e dimensioni.
Cassetta small
Portata 0,005 A 40,8 ml/min
Per tubi con spessore delle pareti di 0,9 mm
Per tubi di diametro 0,2/0,5/0,9/1,4 e 2,8 mm
Per tubi a 3 stop
Cassetta medium
Portata 0,29 A 25,2 ml/min
Per tubi con spessore delle pareti di 1,6 mm
Per tubi di diametro 0,8 e 1,7 mm
Per tubi standard
Cassetta large
Portata 1,0 A 336 ml/min
Per tubi con spessore delle pareti di 1,6 mm
Per tubi di diametro 1,7/3,1/4,8 e 6,4 mm
Per tubi standard
Adattatore multicanali
Per equipaggiamento o modifica dei motori per pompe peristaltiche PD 5001, PD 5101 e PD 5201 per funzionamento come pompa peristaltica multicanali.