Stampa…
Olio silicone, 20 cSt
Fornitore: VWR Chemicals
84543.360EA 430 EUR
84543.360 84543.290
Olio silicone, 20 cSt
Olio silicone
Densità: 0,95 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00132673
CAS Number: 63148-62-9