Stampa…
VWR® Traceable®, Termoigrometro con memoria
Fornitore: VWR Collection
620-1874EA 272 EUR
620-1874 620-2273
VWR® Traceable®, Termoigrometro con memoria
Igrometri Termoigrometri digitali
This thermo-hygrometer measures temperature and relative humidity displaying both on a dual-LCD. Designed for monitoring conditions in cleanrooms, computer rooms, storage facilities and anywhere temperature and RH affect vital components and tests.
  • Maintains accuracy with 'do it yourself' calibration
  • Simultaneously displays both temperature and relative humidity on dual-display LCD (28,6 mm character height)
  • Minimum/maximum memory
  • Interface for transfer of data to a computer
  • An audible click confirms each key entry
Compliant ISO/IEC 17025, ANSI/NSCL Z540-1 and 9001.
Certificazioni: Compliant ISO/IEC 17025, ANSI/NSCL Z540-1 and 9001. Traceable to NIST standards.
Informazioni per l'ordine: Fornito con sonda (Lר: 216×17 mm) e cavo di 91 cm, certificato Traceable®, valigetta di trasporto rigida in plastica e batteria da 9 V per 100 ore di funzionamento continuo. Software di acquisizione dati completo di cavo (620-2048) da ordinare separatamente.
Attenzione: *mid range