Stampa…
VWR®, Rack per provette da piegare e collegare
Fornitore: VWR Collection
211-0351EA 15.7 EUR
211-0351 211-0352 211-0353 211-0354 211-0355 211-0356 211-0357 211-0358 211-0359 211-0360 211-0361 211-0362
VWR®, Rack per provette da piegare e collegare
Rack Rastrelliere per tubi
In PP
  • Rack in polipropilene semplici da assemblare, ad attacco rapido
  • Progettati per garantire la stabilità in bagnomaria
  • Consegnato piatto