Stampa…
Stampante e accessori per bilance
Fornitore: Sartorius Balances
YDP20-0CE YDP40 YDP30
611-1774EA 1210 EUR
611-1774 611-2637 611-2636
Stampante e accessori per bilance
Stampanti Document Printers
La stampante Sartorius è adatta all'utilizzo nelle applicazioni di metrologia che devono essere conformi alle normative GLP ed è completa di statistiche data/ora e funzioni di conteggio. Quando la stampante è collegata a una bilancia con funzioni GLP, queste caratteristiche permettono una stampa conforme ai protocolli GLP, con i dettagli dell'utente e gli spazi per le firme.
Compatibile con bilance Sartorius CP, CPA, ED, LA, LP, LC, MC, ME, AC, PT, BP, TE, LE, SE e MA.
SartoCollect: il software dati di riferimento per gli strumenti Sartorius, facilita il trasferimento dei dati a un PCMore Product Information